1-Indanone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
A11056.06EA
889
CZK
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
1-Indanone ≥99%
1-Indanone
Purity: 99+%
CAS No.: 83-33-0
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 243-245°
Beilstein Reference: 507957
MDL No.: MFCD00003785
Vzorec:
C₉H₈O Bod varu: 243…245 °C Bod tání: 38…42 °C Hustota: 1,103 Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003785 CAS číslo: 83-33-0 EINECS: 201-470-1 |