Tisk…
1-Indanone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122110100 122110250 122111000
ACRO122110100EA 1870 CZK
ACRO122110100 ACRO122110250 ACRO122111000
1-Indanone 99+%
1-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 243…245 °C (760 mmHg)
Bod tání: 38…42 °C
Hustota: 1,1028 g/cm³ (40 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003785
CAS číslo: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure