Tisk…
2-Bromo-1-indanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13511.18 A13511.09
A13511.18EA 3680 CZK
A13511.18 A13511.09
2-Bromo-1-indanol ≥99%
2-Bromo-1-indanol
Purity: 99% CAS No.: 5400-80-6 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2046877
Vzorec: C₉H₉BrO
Bod varu: 290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003798
CAS číslo: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6