Tisk…
Xenon difluoride zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Xenon(II) fluoride
MQ200
8.18888.0001 8.18888.0005
8.18888.0001EA 6880 CZK
8.18888.0001 8.18888.0005
Xenon difluoride zS, Sigma-Aldrich®
Xenon difluoride
Vzorec: F₂Xe
MW: 169.29
Bod varu: 114
Hustota: 4.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040538
CAS číslo: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,10072
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 135 °C (sublimed)
Molar Mass 169.29 g/mol
Vapor Pressure 3.8 hPa (25 °C)