Tisk…
Xenon difluoride 99.5+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
278550010 278550050
ACRO278550010EA 4160 CZK
ACRO278550010 ACRO278550050
Xenon difluoride 99.5+%
Xenon difluoride
Vzorec: F₂Xe
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Bod tání: 129 °C
Hustota: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040538
CAS číslo: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10072
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Purity ≥99.50 %