Tisk…
Diphenyl ditelluride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
301840010 301840050
ACRO301840010EA 1720 CZK
ACRO301840010 ACRO301840050
Diphenyl ditelluride 97%
Diphenyl ditelluride
Vzorec: C₁₂H₁₀Te₂
MW: 409.41
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192106
CAS číslo: 32294-60-3
EINECS: 250-982-1
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
HPLC ≥96.0 %