Tisk…
Diphenyl diselenide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
177570050 177570250 177571000
ACRO177570050EA 1710 CZK
ACRO177570050 ACRO177570250 ACRO177571000
Diphenyl diselenide 99%
Diphenyl diselenide
Vzorec: C₁₂H₁₀Se₂
MW: 312.13
Bod varu: 377
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003001
CAS číslo: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %