Tisk…
Sulfid seleničitý ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
68104.06 68104.18 68104.30
68104.06EA 1230 CZK
68104.06 68104.18 68104.30
Sulfid seleničitý ≥97%
Sulfid seleničitý
Purity: 97% CAS No.: 7488-56-4 Molecular Formula: SeS2 Formula Weight: 143.09 Physical Form: Powder Melting Point: 100° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,8436 UN No.: 2657 MDL No.: MFCD00011227
Vzorec: S₂Se
Bod varu: Dec.
Bod tání: <100 °C
Hustota: 0,03 g/cm³ (–65 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011227
CAS číslo: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 2657
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8436