Tisk…
Oxid teluričitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
86370-250G 86370-50G
SIAL86370-250GEA 24670 CZK
SIAL86370-250G SIAL86370-50G
Oxid teluričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid teluričitý
Vzorec: O₂Te
Bod varu: 1245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011263
CAS číslo: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123