Tisk…
Oxid teluričitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12356.0025 1.12356.0010
1.12356.0025EA 4840 CZK
1.12356.0025 1.12356.0010
Oxid teluričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid teluričitý
Vzorec: O₂Te
Bod varu: 1245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011263
CAS číslo: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 733 °C
Molar Mass 159.60 g/mol
Boiling Point 1245 °C
Density 6.02 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tellurium(IV) oxide
Hill Formula O2Te
Chemical Formula TeO2