Oxid teluričitý ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
87813.14
87813.22
87813.14EA
3330
CZK
87813.14
87813.22
Oxid teluričitý ≥99.99% (metals basis)
Oxid teluričitý
Purity: 99.99%
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Melting Point: 733°
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Vzorec:
O₂Te Bod varu: 1245 °C (1013 hPa) Bod tání: 733 °C Hustota: 5,8 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011263 CAS číslo: 7446-07-3 EINECS: 231-193-1 Merck Index: 14,9123 |