Oxid teluričitý, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10608.18
10608.30
10608.18EA
4530
CZK
10608.18
10608.30
Oxid teluričitý, tech.
Oxid teluričitý
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Vzorec:
O₂Te Bod varu: 1245 °C (1013 hPa) Bod tání: 733 °C Hustota: 5,8 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011263 CAS číslo: 7446-07-3 EINECS: 231-193-1 Merck Index: 14,9123 |