Oxid seleničitý for synthesis, sublimated, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00653.0050
8.00653.0250
8.00653.1000
8.00653.0005
8.00653.0050EA
1170
CZK
8.00653.0050
8.00653.0250
8.00653.1000
8.00653.0005
Oxid seleničitý for synthesis, sublimated, Sigma-Aldrich®
Oxid seleničitý
Vzorec:
SeO₂ Bod tání: 315 °C Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003562 CAS číslo: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08508 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 384 g/l (14°C) |
Molar Mass | 1500 kg/m3 |
Bulk Density | 1500 kg/m3 |
Vapor Pressure | 16 hPa (70 °C) |
pH | 2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide |
Hill Formula | O2Se |
Chemical Formula | SeO2 |