Tisk…
Oxid seleničitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10854.06 10854.14
10854.06EA 3710 CZK
10854.06 10854.14
Oxid seleničitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Oxid seleničitý
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-08-4 Molecular Formula: SeO2 Formula Weight: 110.96 Physical Form: Powder/Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,8434 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003562
Vzorec: SeO₂
Bod tání: 340…350 °C (subl.)
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003562
CAS číslo: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8434