Tisk…
Oxid seleničitý 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193980100 193980500
ACRO193980100EA 5120 CZK
ACRO193980100 ACRO193980500
Oxid seleničitý 99.999% (trace metals basis)
Oxid seleničitý
Vzorec: SeO₂
MW: 110.96
Bod tání: 315
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003562
CAS číslo: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08508
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %