Tellurium tetrachloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tellurium(IV) chloride
194740250
194741000
ACRO194740250EA
4200
CZK
ACRO194740250
ACRO194741000
Tellurium tetrachloride 99%
Tellurium tetrachloride
Vzorec:
Cl₄Te Bod varu: 380 °C (760 mmHg) Bod tání: 224 °C Hustota: 3,26 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011262 CAS číslo: 10026-07-0 EINECS: 233-055-6 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,09279 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (ex Cl) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...