Tisk…
Dusičnan amonný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
21280.293EA 1690 CZK
21280.293 21280.260 21280.460
Dusičnan amonný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
MW: 80,04 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.0 %
pH (25°C; 5 %) 4.5 - 6.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Residue on ignition Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 3 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test