Tisk…
Dusičnan amonný 98,5, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
21278.295EA 1350 CZK
21278.295 21278.364
Dusičnan amonný 98,5, GPR RECTAPUR®
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
MW: 80.04
Bod varu: 230
Bod tání: 169
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538