Tisk…
Dusičnan amonný ≥98.5%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
21277.361EA 3310 CZK
21277.361 21277.460
Dusičnan amonný ≥98.5%, TECHNICAL
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
MW: 80.04
Bod varu: 230
Bod tání: 169
Hustota: 1.73
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %