Tisk…
Dusičnan amonný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01187.1000 1.01187.5000
1.01187.1000EA 3950 CZK
1.01187.1000 1.01187.5000
Dusičnan amonný, Supelco®
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
MW: 80.04
Bod varu: 230
Bod tání: 169
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538