Tisk…
Dusičnan amonný ≥95% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12363.36 12363.A3
12363.36EA 1690 CZK
12363.36 12363.A3
Dusičnan amonný ≥95% ACS
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Bod varu: 210 °C (rozkl.)
Bod tání: 170 °C
Hustota: 1,72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,534