Tisk…
Dusičnan amonný 99+% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
205860010 205865000 205861000 205860025
ACRO205860010EA 3380 CZK
ACRO205860010 ACRO205865000 ACRO205861000 ACRO205860025
Dusičnan amonný 99+% analysis_for
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
MW: 80.04
Bod varu: 210 °C (760 mmHg)
Bod tání: 169 °C
Hustota: 1.72 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (as SO4)
pH 4.5 to 6 (5 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm