Tisk…
Phosphorus pentasulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: di-Phosphorus pentasulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21024.0100 8.21024.1000 8.21024.2500
8.21024.0100EA 1390 CZK
8.21024.0100 8.21024.1000 8.21024.2500
Phosphorus pentasulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phosphorus pentasulphide
Vzorec: P₂S₅
MW: 222,28 g/mol
Bod varu: 513 °C (1013 hPa)
Bod tání: 284…287 °C
Hustota: 2,08 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011441
CAS číslo: 1314-80-3
EINECS: 215-242-4
UN: 1340
ADR: 4.3 (4.1),II
Merck Index: 12,07511
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 284 - 287 °C
Molar Mass 222.28 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Boiling Point 513 - 515 °C (1013 hPa)
Density 2.08 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 142 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material