Tisk…
Phosphorus pentasulphide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: di-Phosphorus pentasulphide
196720010 196725000
ACRO196720010EA 3200 CZK
ACRO196720010 ACRO196725000
Phosphorus pentasulphide 98+%
Phosphorus pentasulphide
Vzorec: P₂S₅
Bod varu: 514 °C (760 mmHg)
Bod tání: 282…286 °C
Hustota: 2,08 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011441
CAS číslo: 1314-80-3
EINECS: 215-242-4
UN: 1340
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,07511
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to green Powder
Assay ≥98.0 %