Oxid fosforečný ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00570.0100
1.00570.0500
1.00570.0100EA
1370
CZK
1.00570.0100
1.00570.0500
Oxid fosforečný ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Oxid fosforečný
Vzorec:
P₂O₅ Bod tání: 562 °C Hustota: 2,253 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011440 CAS číslo: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8,II Merck Index: 13,07441 |