Tisk…
Oxid fosforečný 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
315822500 315820010
315822500.EA 1300 CZK
315822500. 315820010.
Oxid fosforečný 98+% ACS
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Bod tání: 340…360 °C (subl.)
Hustota: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011440
CAS číslo: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration with NaOH ≥98.0 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Phosphorus trioxide (P2O3) Passes test (limit about 0.02 %)
Insoluble matter ≤0.02 %