Tisk…
Oxid fosforečný 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200890010 200890025 200890100 200892500
ACRO200890010EA 2700 CZK
ACRO200890010 ACRO200890025 ACRO200890100 ACRO200892500
Oxid fosforečný 98%, extra pure
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Bod tání: 340…360 °C (subl.)
Hustota: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011440
CAS číslo: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Hygroscopic crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Reducing substance (P2O3) ≤0.1 %