Tisk…
Fosforyltrichlorid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
191290010 191292500
ACRO191290010EA 3830 CZK
ACRO191290010 ACRO191292500
Fosforyltrichlorid 99%
Fosforyltrichlorid
Vzorec: POCl₃
MW: 153.33
Bod varu: 107
Bod tání: 1.2 °C
Hustota: 1.645 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011443
CAS číslo: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,07506
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
Color scale ≤40 APHA
Phosphorus trichloride (PCl3) ≤0.3 %