Tisk…
Chlorid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
79590-500G 79590-50G 79590-1KG
SIAL79590-500GEA 1430 CZK
SIAL79590-500G SIAL79590-50G SIAL79590-1KG
Chlorid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Chlorid fosforečný
Vzorec: Cl₅P
Bod tání: ∼148 °C
Hustota: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011439
CAS číslo: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07508