Tisk…
Chlorid fosforečný 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169460010 169461000 169460025
169460010.EA 3900 CZK
169460010. 169461000. 169460025.
Chlorid fosforečný 98%
Chlorid fosforečný
Vzorec: Cl₅P
Bod tání: 167 °C (subl.)
Hustota: 1,6 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011439
CAS číslo: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07508
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder and/or scales
Titration Argentometric ≥97.5 %
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %