Tisk…
Chlorid fosforitý 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phosphorus trichloride
169480010 169480050 169482500
ACRO169480010EA 3510 CZK
ACRO169480010 ACRO169480050 ACRO169482500
Chlorid fosforitý 99%
Chlorid fosforitý
Vzorec: Cl₃P
Bod varu: 76 °C (1013 hPa)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 1,57 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011438
CAS číslo: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07515
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Titration Argentometric ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Iron (Fe) ≤10 ppm
Impurity ≤1 % POCl3