Tisk…
Chlorid vizmutitý, (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10510.14 A10510.22 A10510.36
A10510.14EA 1560 CZK
A10510.14 A10510.22 A10510.36
Chlorid vizmutitý, (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
Chlorid vizmutitý
Purity: 98% CAS No.: 7787-60-2 Molecular Formula: BiCl3 Formula Weight: 315.34 Odour: Irritating Melting Point: 230-232° Boiling Point: ca 430° subl. Merck Reference: 14,1262 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003461
Vzorec: BiCl₃
Bod varu: ∼430 °C (subl.)
Bod tání: 230…232 °C
Hustota: 4,75
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003461
CAS číslo: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1262