Tisk…
Chlorid vizmutitý 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
318350050 318350250
ACRO318350050EA 2540 CZK
ACRO318350050 ACRO318350250
Chlorid vizmutitý 99.999% (trace metals basis)
Chlorid vizmutitý
Vzorec: BiCl₃
MW: 315.34
Bod varu: 447 °C (760 mmHg)
Bod tání: 230…232 °C
Hustota: 4.75 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003461
CAS číslo: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm