Tisk…
Chlorid vizmutitý, anhydrous 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 2430 CZK
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Chlorid vizmutitý, anhydrous 97+%
Chlorid vizmutitý
Vzorec: BiCl₃
Bod varu: 447 °C (760 mmHg)
Bod tání: 230…232 °C
Hustota: 4,75 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003461
CAS číslo: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)