Tisk…
Chlorid antimoničný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Antimony pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07837.0025 8.07837.0100
8.07837.0025EA 2740 CZK
8.07837.0025 8.07837.0100
Chlorid antimoničný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid antimoničný
Vzorec: Cl₅Sb
MW: 299.02
Bod varu: 140
Bod tání: 3
Hustota: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011213
CAS číslo: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 3 - 4 °C
Molar Mass 299.01 g/mol
Boiling Point 140 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)