Tisk…
Chlorid antimoničný, anhydrous 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Antimony pentachloride
201210010 201210500 201212500
ACRO201210010EA 15890 CZK
ACRO201210010 ACRO201210500 ACRO201212500
Chlorid antimoničný, anhydrous 99%
Chlorid antimoničný
Vzorec: Cl₅Sb
MW: 299.02
Bod varu: 92 °C (30 mmHg)
Bod tání: 2.8 °C
Hustota: 2.36 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011213
CAS číslo: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Assay ≥98.5 %