Tisk…
Chlorid antimonitý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Antimony trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14656.0250 8.14656.1000
8.14656.0250EA 3430 CZK
8.14656.0250 8.14656.1000
Chlorid antimonitý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid antimonitý
Vzorec: SbCl₃
MW: 228.12
Bod varu: 223.5
Bod tání: 73
Hustota: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011212
CAS číslo: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Synonyms Antimonous acid, Antimony trichloride
Hill Formula Cl3Sb
Chemical Formula SbCl3