Tisk…
Chlorid antimonitý ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Antimony trichloride
A11944.0E A11944.22 A11944.36
A11944.0EEA 12190 CZK
A11944.0E A11944.22 A11944.36
Chlorid antimonitý ≥99%
Chlorid antimonitý
Purity: 99+% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: SbCl3 Formula Weight: 228.11 Odour: Pungent Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212
Vzorec: SbCl₃
MW: 228.12
Bod varu: 223.5 °C
Bod tání: 73.4 °C
Hustota: 3.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011212
CAS číslo: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713