Tisk…
Chlorid antimonitý ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Antimony trichloride
401370050 401371000 401375000 401370025
ACRO401370050EA 1190 CZK
ACRO401370050 ACRO401371000 ACRO401375000 ACRO401370025
Chlorid antimonitý ACS
Chlorid antimonitý
Vzorec: SbCl₃
MW: 228.12
Bod varu: 223 °C (760 mmHg)
Bod tání: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011212
CAS číslo: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Semitransparent colorless Adhering crystals (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)