Tisk…
Chlorid antimonitý 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Antimony trichloride
201680020 201685000
ACRO201680020EA 10040 CZK
ACRO201680020 ACRO201685000
Chlorid antimonitý 99.5%
Chlorid antimonitý
Vzorec: SbCl₃
MW: 228.12
Bod varu: 223.5
Bod tání: 73
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011212
CAS číslo: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystals and/or chunks (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.4 %