Tisk…
Phosphoryl tribromide ≥99%
Dodavatel: abcr
Nebezpečí
S93-1586 S93-1586.0100 S93-1586.0025
ABCRS93-1586EA 0 CZK
ABCRS93-1586 ABCRS93-1586.0100 ABCRS93-1586.0025
Phosphoryl tribromide ≥99%
Phosphoryl tribromide
Vzorec: Br₃OP
Bod varu: 193 °C
Bod tání: 56 °C
Hustota: 2,822
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036298
CAS číslo: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
UN: 1939
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07505