Tisk…

Bromid fosforitý ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Phosphorus tribromide

L13638.14 L13638.22 L13638.0B
L13638.14EA 1180 CZK
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
Bromid fosforitý ≥98%
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
Bod varu: 175 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 2,8903 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011436
CAS číslo: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR