Tisk…
Bromid fosforitý 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phosphorus tribromide
169470050 169475000 169471000
ACRO169470050EA 1380 CZK
ACRO169470050 ACRO169475000 ACRO169471000
Bromid fosforitý 99%
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
MW: 270.69
Bod varu: 175 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 2.88 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011436
CAS číslo: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Br)
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %