Germanium(II) telluride ≥99.999%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
45461.03
45461.03EA
2740
CZK
45461.03
Germanium(II) telluride ≥99.999%
Germanium(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12025-39-7
Molecular Formula: GeTe
Formula Weight: 200.19
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.14
Melting Point: 725°
MDL No.: MFCD00135541
Vzorec:
GeTe MW: 200,21 g/mol Bod tání: 725 °C Hustota: 6,14 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00135541 CAS číslo: 12025-39-7 EINECS: 234-706-7 |