Tin selenide ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
18781.06
18781.14
18781.06EA
4230
CZK
18781.06
18781.14
Tin selenide ≥99.999% (metals basis)
Tin selenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1315-06-6
Molecular Formula: SnSe
Formula Weight: 197.65
Physical Form: 3-12mm Pieces
Melting Point: 861°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00054049
Vzorec:
SeSn Bod tání: 861 °C Hustota: 6,18 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054049 CAS číslo: 1315-06-6 EINECS: 215-257-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8789 |