Tisk…
sirouhlík 99.9%, extra pure low in benzene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
177280010 177280250 177285000 177280025
ACRO177280010EA 4560 CZK
ACRO177280010 ACRO177280250 ACRO177285000 ACRO177280025
sirouhlík 99.9%, extra pure low in benzene
sirouhlík
Vzorec: CS₂
Bod varu: 46,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –111 °C
Hustota: 1,262 g/cm³
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011321
CAS číslo: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Residue after evaporation ≤20 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤3 ppm
Benzene ≤50 ppm
HPLC ≥97.5 %