Silikagel 99.9%, powder 0,5 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16985.14
L16985.22
L16985.14EA
2820
CZK
L16985.14
L16985.22
Silikagel 99.9%, powder 0,5 µm
Silicon dioxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Vzorec:
SiO₂ Bod varu: 2230 °C Bod tání: 1710 °C Hustota: 2,0 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS číslo: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |