Tisk…
Silikagel, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
12479-25KG 12479-5KG
12479-25KGEA 46640 CZK
12479-25KG 12479-5KG
Silikagel, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Bod varu: 2230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1710 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16