Tisk…
Silikagel 3-6 mm, non toxic for drying
Dodavatel: Thermo Scientific
357400010 357400050 357400250
ACRO357400010EA 2180 CZK
ACRO357400010 ACRO357400050 ACRO357400250
Silikagel 3-6 mm, non toxic for drying
Silikagel
Vzorec: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Bod varu: 2230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1710 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Irregular granules
Particle size 3.0 to 6.0 mm
Residual water ≤2.0 % (140°C, 4 h)
Water adsorption ≥20.0 % (40% rH)