Tisk…
Chlorid ciničitý ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
71203.14 71203.22
71203.14EA 5190 CZK
71203.14 71203.22
Chlorid ciničitý ≥99.99% (metals basis)
Chlorid ciničitý
Purity: 99.99% CAS No.: 7646-78-8 Molecular Formula: Cl4Sn Formula Weight: 260.50 Physical Form: Liquid Density: 2.26 Refractive Index: 1.512 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: -33° Boiling Point: 114° Merck Reference: 14,8774 UN No.: 1827 MDL No.: MFCD00011242
Vzorec: Cl₄Sn
Bod varu: 114 °C
Bod tání: –33 °C
Hustota: 2,26
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011242
CAS číslo: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8774